Merck
H4380
Sigma-Aldrich
Histone from calf thymus
Type VIII-S
About This Item
CAS-szám:
Beilstein:
1895465
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106305
NACRES:
NA.51
biológiai forrás
bovine (calf) thymus
Minőségi szint
típus
Type VIII-S
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tulajdonságok és előnyök
Do not confuse Sigma "Type" designations with the "Fraction" designations used by Luck and co-workers.
Minőség
Contains other subgroups
Elkészítési megjegyzés
Arginine-rich subgroup f3 isolated by a modification of the method of Johns, E.W., Biochem. J., 92, 55 (1964).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Renata de Moraes Maciel et al.
Biochemical and biophysical research communications, 370(1), 53-56 (2008-03-19)
The transcriptional co-activator GCN5, a histone acetyltransferase (HAT), is part of large multimeric complexes that are required for chromatin remodeling and transcription activation. As in other eukaryotes, the DNA from the parasite Schistosome mansoni is organized into nucleosomes and the