Fontos dokumentumok
H9908
Monoclonal Anti-phospho-Histone H3 (pSer28) antibody produced in rat
~0.5 mg/mL, clone HTA28, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Monoclonal Anti-H3S28p
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HTA28, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 15 kDa
faj reaktivitás
bovine, mouse, hamster, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~0.5 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable using 3.7% formaldehyde-methanol fixation
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of cultured human acute T cell leukemia Jurkat cells treated with Nocodazole.
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer28)
Géninformáció
human ... H3F3A(3020) , H3F3B(3021) , HIST1H3A(8350) , HIST1H3B(8358) , HIST1H3C(8352) , HIST1H3D(8351) , HIST1H3E(8353) , HIST1H3F(8968) , HIST1H3G(8355) , HIST1H3H(8357) , HIST1H3I(8354) , HIST1H3J(8356) , HIST2H3A(333932) , HIST2H3C(126961) , HIST3H3(8290)
mouse ... H3f3a(15078) , H3f3b(15081) , Hist1h3a(360198) , Hist1h3b(319150) , Hist1h3c(319148) , Hist1h3d(319149) , Hist1h3e(319151) , Hist1h3f(260423) , Hist1h3g(97908) , Hist1h3h(319152) , Hist1h3i(319153) , Hist2h3b(319154) , Hist2h3c1(15077) , Hist2h3c2(97114)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
H3 phosphorylation may contribute to proto-oncogene induction by modulating chromatin structure and releasing blocks in elongation. H3 dephosphorylation occurs quite rapidly after mitosis and serine-10/28 reo main unphosphorylated throughout the remainder of interphase. PP1 has been identified as the H3 phosphatase.
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)