Fontos dokumentumok
H0788
Monoclonal Anti-acetyl- & phospho-Histone H3 (Ac-Lys9, pSer10) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone APH3-64, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-H3K9acS10p
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
APH3-64, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~17 kDa
faj reaktivitás
Drosophila, bovine, chicken, rat, mouse, human, frog, Caenorhabditis elegans
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable using whole cell extract of Jurkat cell line treated with nocodazole
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
acetylation (Lys9), phosphorylation (pSer10)
Géninformáció
human ... H3F3A(3020) , H3F3B(3021) , HIST1H3A(8350) , HIST1H3B(8358) , HIST1H3C(8352) , HIST1H3D(8351) , HIST1H3E(8353) , HIST1H3F(8968) , HIST1H3G(8355) , HIST1H3H(8357) , HIST1H3I(8354) , HIST1H3J(8356) , HIST2H3A(333932) , HIST2H3C(126961) , HIST3H3(8290)
mouse ... H3f3a(15078) , H3f3b(15081) , Hist1h3a(360198) , Hist1h3b(319150) , Hist1h3c(319148) , Hist1h3d(319149) , Hist1h3e(319151) , Hist1h3f(260423) , Hist1h3g(97908) , Hist1h3h(319152) , Hist1h3i(319153) , Hist2h3b(319154) , Hist2h3c1(15077) , Hist2h3c2(97114)
rat ... H3f3b(117056)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- chromatin immunoprecipitation
- antibody microarray
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?