Fontos dokumentumok
H0393
Hirudin
recombinant, expressed in unspecified host, ≥7,000 ATU/mg protein, powder
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Hirudin, recombinant, expressed in unspecified host, ≥7,000 ATU/mg protein (ATU = antithrombin units)
rekombináns
expressed in unspecified host
Minőségi szint
Forma
powder
specifikus aktivitás
≥7,000 ATU/mg protein (ATU = antithrombin units)
molekulatömeg
~7 kDa
oldhatóság
pyridine: soluble
water: soluble
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Alkalmazás
Fizikai tulajdonságok
Egység definíció
Feloldás
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)