F5386
Fibrin from human plasma
insoluble powder
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
SMILES string
N(CC(=O)NC)C(=O)CN
InChI
1S/C5H11N3O2/c1-7-5(10)3-8-4(9)2-6/h2-3,6H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWGVNKXGVNDBDI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for in vitro cleavage of fibrinogen and fibrin
- as a reference for true component analysis (TCA) and principal component analysis (PCA) of Raman spectra
- as a reference in Raman spectroscopy to study the binding mechanisms and the binding efficiency of the different polyoxometalates (POMs)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.