Fontos dokumentumok
P2906
Poly(ethylene glycol)
Hybri-Max™, mol wt 3,000-3,700, waxy solid, BioReagent, suitable for hybridoma
Szinonimák:
Polyethylene glycol, PEG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
grade
Hybri-Max™
sterilitás
autoclaved
termékcsalád
BioReagent
form
waxy solid
molekulatömeg
3,000-3,700
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Recommended for cell fusion.
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
281.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138.6 °C - closed cup