GERPN6302
Iodoacetamide
Cytiva RPN6302, pack of 25 g
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Jellemzők
wetted part: no
kiszerelés
pack of 25 g
gyártó/kereskedő neve
Cytiva RPN6302
szín
Yellowish
oldhatóság
cold water: soluble (Easily soluble in cold and hot water)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component in urea-sodium dodecyl sulfate (SDS) buffer for yeast cell lysis in immunoprecipitation assay
- in equilibration of pH gradient strips during the second dimension run in isoelectric focusing
- as a protein alkylation agent
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Ultrapure, proteomic-grade iodoacetamide is used for efficient alkylation of thiols while minimizing oxidation of the competing thiol pairs in protein samples.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Protocols
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.