Fontos dokumentumok
8.04744
Sigma-Aldrich
2-Iodoacetamide
for synthesis
Szinonimák:
2-Iodoacetamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H4INO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
205-630-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
91-94 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Purity (HPLC, area%): ≥ 99
Assay (ex N): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Colour (2.5 %, water): ≤ 50 APHA
Melting point: >91
Fe (Iron): ≤ 20 ppm
Water (according to Karl Fischer): ≤ 3
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Marco Rahm et al.
Prostaglandins & other lipid mediators, 146, 106387-106387 (2019-11-02)
Epoxyeicosatrienoic acids (EETs) are potent lipid mediators with well-established effects in vascular tissues. Recent studies indicated an emerging role of these eicosanoids in metabolic diseases and the EET signaling pathway was shown to be involved in hepatic insulin sensitivity. However