Fontos dokumentumok
G9793
N-Glycolylneuraminic acid
≥95% (HPLC), semisynthetic
Szinonimák:
Neu5Glc, NeuNGl
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
semisynthetic
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
LC/MS: suitable
szennyeződések
water (Karl Fischer)
szín
white
oldhatóság
water: soluble 20 mg/mL
alkalmasság
suitable for LC-MS
alkalmazás(ok)
metabolomics
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]1NC(=O)CO)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C11H19NO10/c13-2-5(16)8(18)9-7(12-6(17)3-14)4(15)1-11(21,22-9)10(19)20/h4-5,7-9,13-16,18,21H,1-3H2,(H,12,17)(H,19,20)/t4-,5+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDJKUWYYUZCUJX-AJKRCSPLSA-N
Általános leírás
In humans, the absence of endogenous production results from a gene mutation affecting CMP-Neu5Ac hydroxylase, the enzyme responsible for converting N-acetylneuraminic acid into Neu5Gc. However, Neu5Gc can accumulate in human cells through external ingestion from dietary sources like red meat and dairy products. N-Glycolylneuraminic acid is a versatile compound that finds application in cell biology, metabolomics and biochemical research
Alkalmazás
- as a sugar in microtiter biofilm methodologic approach for the enhancement of biofilm formation
- as a standard for the determination of sialic acids in the nervous system of silkworm and to find the variations of sialic acids among different developmental stages.
- as a standard in the high-performance liquid chromatography (HPLC) analyses to detect the molecular species of sialic acid (Sia) species using 1,2-diamino-4,5-methylenedioxy-benzene (DMB) as a fluorogenic compound
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Ideal for Metabolomics, Biochemical and Cell Biology research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)