362000
N-Glycolylneuraminic Acid
Formed by the action of CMP-Neu5Ac hydroxylase. Humans are devoid of this compound due to a mutation in the human CMP-Neu5Ac hydroxylase gene that occurred after the Homo-Pan divergence.
Szinonimák:
N-Glycolylneuraminic Acid, NeuGc, Neu5Gc
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
off-white
oldhatóság
water: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N([C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@H](O)C(=O)C(=O)O)C(=O)CO
InChI
1S/C10H17NO10/c12-1-3(14)6(16)7(17)5(11-4(15)2-13)8(18)9(19)10(20)21/h3,5-8,12-14,16-18H,1-2H2,(H,11,15)(H,20,21)/t3-,5+,6-,7-,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIICUBSXBNCXHW-BOSCHMPASA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Malykh, Y.N., et al. 1998. Glycoconj. J. 15, 885.
WGK
WGK 3