Fontos dokumentumok
649694
N-Acetyl-D-neuraminic acid-1,2,3-13C3
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Szinonimák:
Sialic-13C3 acid
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥97% (CP)
mp
186 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[13CH2][13C](O)(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)[13C](O)=O
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11?/m0/s1/i2+1,10+1,11+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQVRNKJHWKZAKO-JQVNYIDJSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?