Fontos dokumentumok
G9382
Gelatin from bovine skin
gel strength ~225 g Bloom, Type B
Szinonimák:
Bovine gelatin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine skin
Minőségi szint
típus
Type B
Teszt
≥95% protein basis (biuret)
form
powder
technika/technikák
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
oldhatóság
H2O: soluble 50 mg/mL
Komponensek
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg