Fontos dokumentumok
G7041
Fish Gelatin
from cold water fish skin, powder, suitable for cell culture and generation of scaffolds.
Szinonimák:
Gelatine, Teleostean gelatin
About This Item
Javasolt termékek
product name
Gelatin from cold water fish skin, solid
biológiai forrás
fish skin
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
solid
molekulatömeg
60 kDa
kiszerelés
pkg of 100 g
pkg of 500 g
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
felület bevonatolás
100—200 μg/cm2
szennyeződések
≤2% Residue on ignition (Ash)
≤20 ppm Heavy metals
oldhatóság
acetic acid: soluble
glycerol: soluble
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Cikkek
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Protocols
This gelatin coating protocol for cell culture applications offers information regarding types of gelatin, surface coverage concentration, and tips for optimization.
Ez a zselatinbevonási protokoll sejttenyésztési alkalmazásokhoz információt nyújt a zselatin típusairól, a felületi fedettség koncentrációjáról és az optimalizálásra vonatkozó tippekről.