48722
Gelatin from porcine skin
medium gel strength, suitable for microbiology
Szinonimák:
Gelatine, hydrolyzed collagen, collagen hydrolysate, gelatine hydrolysate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
minőség
medium gel strength
kiszerelés
bottle of 100 g
bottle of 500 g
izzítási maradék
≤2%
veszteség
≤15% loss on drying
szín
light yellow
pH
4.0-6.0 (25 °C, 67 mg/mL in H2O)
gél szilárdság
165-195 g Bloom (67 mg/ml water)
oldhatóság
H2O: 67 mg/mL at 50 °C, slightly hazy, slightly yellow
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤3000 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤2000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
alkalmazás(ok)
microbiology
Általános leírás
Gelatin is a heterogeneous mixture of water-soluble proteins of high average molecular masses present in collagen. Proteins are extracted by boiling the relevant skin, tendons, ligaments, bones, etc., in water. Type A gelatin is derived from acid-cured tissue, and Type B from lime-cured tissue.
The Bloom number, determined by the Bloom gelometer, is an indication of the strength of a gel formed from a solution of the known concentration. The Bloom number is proportional to the average molecular mass. Bloom numbers of porcine skin Gelatin vary from 90 to 300 g. This product has a gel strength of 180.
Alkalmazás
Komponensek
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?