Fontos dokumentumok
G7765
Gelatin from cold water fish skin
40-50% in H2O
Szinonimák:
Gelatine, Teleostean gelatin
About This Item
biológiai forrás
fish skin
Minőségi szint
form
liquid
molekulatömeg
~60 kDa
tartalmaz
0.15% propyl p-hydroxybenzoate as preservative
0.2% methyl p-hydroxybenzoate as preservative
koncentráció
40-50% in H2O
technika/technikák
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg