39465
Gelatin from porcine skin
suitable for microbiology, ultrahigh gel strength
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine
Minőségi szint
Forma
powder
minőség
ultrahigh gel strength
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
veszteség
9.5-12.5% loss on drying
áteresztőképesség
450 nm, ≥85%
620 nm, ≥95%
pH
5.20-5.60
vezetőképesség
120-190 μS/cm at 30 °C (1%)
viszkozitás
5.10-5.80 mPa.s
gél szilárdság
280-302 g BloomAOAC
oldhatóság
H2O: 67 mg/mL at 60 °C
kation nyomok
Ca: ≤100 mg/kg
alkalmazás(ok)
microbiology
Related Categories
Alkalmazás
Gelatin has been used in many applications. It has use in coating cell culture to improve attachment of cells, being added to PCR to stabilize Taq DNA, as a blocking reagent in Western blotting, ELISA, and immunochemistry, and as a component of media for species differentiation in bacteriology. As a biocompatible polymer, it has used as a delivery vehicle for release of active biomolecules and in generation of scaffolds for tissue engineering applications. In the pharmaceutical industry, geltan can be used as a suspending and encapsulating agent, among other applications.
Komponensek
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)