48720
Gelatin from porcine skin
suitable for microbiology, low gel strength
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
minőség
low gel strength
izzítási maradék
≤2%
veszteség
≤15% loss on drying
pH
4.0-6.0 (50 °C, 67 mg/mL in H2O)
gél szilárdság
90-110 g Bloom (67 mg/ml water)
oldhatóság
H2O: 67 mg/mL at 50 °C, slightly hazy, light brownish-yellow
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤2000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤3000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
alkalmazás(ok)
microbiology
Alkalmazás
Gelatin has been used in many applications. It has use in coating cell culture to improve attachment of cells, being added to PCR to stabilize Taq DNA, as a blocking reagent in Western blotting, ELISA, and immunochemistry, and as a component of media for species differentiation in bacteriology. As a biocompatible polymer, it has used as a delivery vehicle for release of active biomolecules and in generation of scaffolds for tissue engineering applications. In the pharmaceutical industry, geltan can be used as a suspending and encapsulating agent, among other applications.
Komponensek
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)