Fontos dokumentumok
A3233
L-Arginase from bovine liver
Protein ≥70 % by biuret, powder
Szinonimák:
L-Arginine amidinase, L-Arginine amidino-hydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine liver
Minőségi szint
form
powder
specifikus aktivitás
≥100 units/mg protein
összetétel
Protein, ≥70% biuret
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... ARG2(518752)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1