SAB2702227
Monoclonal Anti-S Tag antibody produced in mouse
clone GT727, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Mouse Anti-KETAAAKFERQHMDS tag
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GT727, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
koncentráció
1mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: 1:100-1:1,000
western blot: 1:1,000-1:10,000
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Immunogén
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)