SAB4701016
Monoclonal Anti-GST tag antibody produced in mouse
clone S-tag-05
Szinonimák:
Glutathione-S-Transferase, Microsomal GST-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
S-tag-05, monoclonal
form
buffered aqueous solution
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1 μg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg