G7516
γ-Globulins from bovine blood
≥97% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
Bovine γ-Globulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine blood
Minőségi szint
Teszt
≥97% (agarose gel electrophoresis)
Forma
powder
összetétel
NaCl, ≤5%
oldhatóság
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Bovine γ-globulins were used to study the constituents and pH changes in protein rich hyaluronan solution affecting the bio-tribological properties of artificial articular joints. It is also used to determine immunoglobulin G in bovine colostrum and milk by direct biosensor SPR-immunoassay.
Bovine γ-globulin was used in rapid screening for monensin residues in poultry plasma by a dry reagent dissociation enhanced lanthanide fluoroimmunoassay. It was also tested for the effects of solution properties on solute and permeate flux in bovine serum albumin-IgG ultrafiltration.
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.