G5009
γ-Globulins from bovine blood
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
Bovine γ-Globulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine blood
Minőségi szint
Teszt
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
összetétel
NaCl, ≤4%
technika/technikák
enzyme immunoassay: suitable
oldhatóság
0.9% NaCl: soluble 25 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3