Fontos dokumentumok
T1001
Thyroglobulin from bovine thyroid
powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
Globulins thyro, Thyractin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine thyroid
Minőségi szint
Teszt
≥90% (agarose gel electrophoresis)
Forma
powder
molekulatömeg
~670 kDa
összetétel
Iodine, ≥0.20%
nitrogén analízis
13.0-16.0% total
hamu
≤4%
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... TG(280706)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)