Fontos dokumentumok
A7641
Albumin from chicken egg white
lyophilized powder
Szinonimák:
Albumin from hen egg white, Ovalbumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken egg white
Minőségi szint
típus
Grade VII
Teszt
≥95% (agarose gel electrophoresis)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
44287 Da by calculation
tisztítva
chromatography
technika/technikák
bioconjugation: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
chicken ... OVAL(396058)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component in reaction buffer for in vitro enzymatic assay
- to simulate dangerous protein toxins
- as a component in marker solution
Ovalbumin was used as medium for cell incubation in EliCell assay for the detection of released cytokines from eosinophil.
It was also used in a study testing intestinal macromolecule absorption in fetal pig after infusion of colostrum in utero.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein