Fontos dokumentumok
G7295
Anti-GM130 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-GM130 (Golgi Matrix Protein of 130 kDa), Anti-Golgi Autoantigen, Anti-Golgi Matrix Protein GM 130
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~130 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using Hela and 3T3 cell extracts.
indirect immunofluorescence: 0.2-0.4 μg/mL using rat NRK cells
western blot (chemiluminescent): 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of rat NRK cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GOLGA2(2801)
mouse ... Golga2(99412)
rat ... Golga2(64528)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- immunoblotting
- indirect immunofluorescence
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.