MABT1363M
Anti-GM130 Antibody, clone 4A3
clone 4A3, from mouse
Szinonimák:
Golgin subfamily A member 2, 130 kDa cis-Golgi matrix protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4A3, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Golga2(64528)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GM130 in Western Blotting applications (Diao, A., et. al. (2003) J Cell Biol. 160(2):201-12).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GM130 in Immunocytochemistry applications (Seemann, J., et. al. (2002). Science. 295(5556):848-51; Diao, A., et. al. (2003) J Cell Biol. 160(2):201-12).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected GM130 in Immunohistochemistry applications (Seemann, J., et. al. (2002). Science. 295(5556):848-51).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected GM130 in Immunoprecipitation applications (Diao, A., et. al. (2003) J Cell Biol. 160(2):201-12; Diao, A., et. al. (2008) J Cell Biol. 283(11):6957-67).
Cell Structure
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected GM130 in human small intestine tissue sections.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1