Fontos dokumentumok
06372
β-Hydroxypyruvic acid
≥95.0% (dry substance, T)
Szinonimák:
3-Hydroxy-2-oxopropanoic acid
Teszt
≥95.0% (dry substance, T)
Forma
powder and chunks
szennyeződések
≤15.0% water
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(C(CO)=O)=O
OC(C(CO)=O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-1-2(5)3(6)7/h4H,1H2,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHDDCCUIIUWNGJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Hydroxy(phenyl)pyruvic acid reductase in Actaea racemosa L.: a putative enzyme in cimicifugic and fukinolic acid biosynthesis.: This study investigates the role of ß-Hydroxypyruvic acid in the biosynthesis of bioactive compounds in Actaea racemosa, highlighting its importance in plant secondary metabolism and potential applications in medicinal chemistry (Jahn and Petersen, 2024).
- The gut microbiota confers protection in the CNS against neurodegeneration induced by manganism.: Research shows the protective role of ß-Hydroxypyruvic acid derivatives produced by gut microbiota against neurodegenerative conditions, providing insights into therapeutic strategies for neurological disorders (Wang et al., 2020).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)