Fontos dokumentumok
G6923
Genapol® X-100
Szinonimák:
Isotridecanol ethoxylate, Isotridecyl alcohol polyglycol ether (10 EO), PEG isotridecyl ether, Polyethylene glycol monoisotridecyl ether, Polyoxyethylene (10) Isotridecyl Ether
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
molekulatömeg
micellar average mol wt 56000
aggregált szám
88
CMC
0.15 mM (20-25°C)
19.5
átmeneti hőmérséklet
cloud point 82 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
13 - 14
InChI
1S/C30H62O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-32-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33-14-12-31/h31H,2-30H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONJQDTZCDSESIW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 100 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)