Merck
1.07393
Proteinase K
(from Tritirachium album) solution in Tris/HCl pH 7.5; 0.01 mol/l; 600 mAnson-U/ml; for molecular biology EC 3.4.21.14
Szinonimák:
ProK, native proteinase K solution, non-specific protease
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.51
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Forma
liquid
pH
7.5 (25 °C in H2O, undiluted)
sűrűség
1.10 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Proteinase K is an endopeptidase that belongs to the subtilisin family of proteinases. The polypeptide chain contains 278 amino acids with the catalytic triad Asp39, His69, Ser224.
Alkalmazás
Proteinase K has been used:
  • to de-crosslink immunoprecipitated samples
  • to treat the poly-L-lysine coated slides of colon tissues for terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) assay
  • in in situ hybridization
Biokémiai/fiziológiai hatások
Proteinase K catalyzes the hydrolysis of esters and peptide bonds. It is used with non-aqueous hydrated solvents for synthesizing peptides. Proteinase K is used to break the cross-linking that develops secondary to formalin fixation and expose the target sequence for primers and polymerase.
Analízis megjegyzés
Appearance (colour): colourless
Appearance (clearness): clear
Activity (hemoglobin; pH 7.5; 37 °C): ≥ 600 mAnsonU/ml
Spec. activity (calc. on protein): ≥ 40.0 mAnsonU/mg
DNases (Nicking activity; pBR 322; 6 h; 37 °C): not detectable
RNases (RNA; 2 h; 37°C): not detectable
Colony count (aerobic bacteria): ≤ 10 CFU/ml
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
F Chavagnat et al.
Applied and environmental microbiology, 65(7), 3001-3007 (1999-07-02)
The general aminopeptidase PepN from Streptococcus thermophilus A was purified to protein homogeneity by hydroxyapatite, anion-exchange, and gel filtration chromatographies. The PepN enzyme was estimated to be a monomer of 95 kDa, with maximal activity on N-Lys-7-amino-4-methylcoumarin at pH 7
María Isabel Navarro-Mendoza et al.
Current biology : CB, 29(22), 3791-3802 (2019-11-05)
Centromeres are rapidly evolving across eukaryotes, despite performing a conserved function to ensure high-fidelity chromosome segregation. CENP-A chromatin is a hallmark of a functional centromere in most organisms. Due to its critical role in kinetochore architecture, the loss of CENP-A
Cikkek
A vér DNS extrakciója során a proteináz K, a fehérjék lebontására általánosan használt enzim segíthet a sejt- és magmembránok lebontásában, felszabadítva a DNS-t a sejtekből, amelyek megvédik azt a lebomlástól, és növelik a tisztaságot/hozamot, így alkalmasabbá téve azt a különböző molekuláris biológiai technikákhoz.
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
In blood DNA extraction, Proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, can help break down the cellular and nuclear membranes, releasing DNA from the cells that protect it from degradation and increase purity/yield making it more suitable for various molecular biology techniques.
Összes mutatása