Fontos dokumentumok
G6776
Genistein
from Glycine max (soybean), ~98% (HPLC)
Szinonimák:
4′,5,7-Trihydroxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Glycine max (soybean)
Minőségi szint
Teszt
~98% (HPLC)
Forma
powder
mp
>280 °C
oldhatóság
DMSO: soluble
ethanol: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... AKT1(207) , CYP19A1(1588) , EGFR(1956) , ESR1(2099) , ESR2(2100)
mouse ... Esr1(13982) , Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Ar(24208)
Általános leírás
Alkalmazás
- as an anticancer agent to test its cytotoxicity in cervix adenocarcinoma cells
- as a polyphenol to test its effect on reactive oxygen species in mitochondria from sperm
- to test its radical scavenging effect on the UV irradiated in dermal and keloid fibroblasts
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.