Fontos dokumentumok
30408
Daidzin
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
4′,7-Dihydroxyisoflavone 7-glucoside, Daidzein 7-glucoside, Daidzein-7-O-β-D-glucopyranoside
Teszt
≥95.0% (HPLC)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O9/c22-8-16-18(25)19(26)20(27)21(30-16)29-12-5-6-13-15(7-12)28-9-14(17(13)24)10-1-3-11(23)4-2-10/h1-7,9,16,18-23,25-27H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYQZWONCHDNPDP-QNDFHXLGSA-N
Géninformáció
mouse ... Aldh1a2(19378) , Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3