Fontos dokumentumok
345836
Sigma-Aldrich
Genistin
An isoflavone glycoside found in soy-based food products.
Szinonimák:
Genistin, Genistein, 7-O-β-D-Glucopyranoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H20O10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
432.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white to light yellow
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o]cc([c](c3c(c2)O)=O)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-5-13(24)16-14(6-11)29-8-12(17(16)25)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCOLJUOHXJRHDI-CMWLGVBASA-N
Általános leírás
An isoflavone glycoside found in soy-based food products. This is an inactive analog of the PTK inhibitor Genistein (Cat. No. 345834) and can be used as a negative control for Genistein. Reported to reduce bone loss in ovarectomized rats.
Inactive analog of the protein tyrosine kinase inhibitor Genistein (Cat. No. 345834) that can be used as a negative control compound. An isoflavone glycoside found in soy-based food products. Reported to reduce bone loss in overectomized rats.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
A negative control for Genistein
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 4 weeks at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Uesugi, T., et al. 2001. Biol. Pharm. Bull.24, 368.
Kajiya, H., et al. 2000. J. Cell. Physiol.183, 83.
Hamakawa, T., et al. 1999. J. Neurosci. 19, 9306.
Wang, H., and Murphy, P.A. 1994. Agric. Food Chem. 42, 1666.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3