Merck
G50150
Supelco
Sephadex® G-50 Size Exclusion Resin
Medium, 100-285 mesh
Szinonimák:
Dextran 50
Méret kiválasztása
10 G
46 900,00 Ft
50 G
139 000,00 Ft
46 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 G
46 900,00 Ft
50 G
139 000,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23151817
NACRES:
NA.56
46 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Sephadex® G-50, Medium
Minőségi szint
Forma
slurry
technika/technikák
LPLC: suitable
Mátrix
Agarose
mátrix aktív csoport
polymer
duzzanat
-1 g swells to 9-11 mL
gyöngyméret
50-150 μm
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Sephadex® G-50 is a gel filtration medium used in affinity chromatography, protein chromatrography and gel filtration chromatography.
Fractionation Range (MW)
Globular Proteins: 1,500 - 30,000
Dextrans: 500 - 10,000
Egyéb megjegyzések
G50150-100G′s updated product number is GE17-0043-01
G50150-500G′s updated product number is GE17-0043-02
Jogi információk
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
helyettesítve
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
M E Clark et al.
Molecular and cellular biology, 10(10), 5106-5113 (1990-10-01)
In HeLa cells, RNA polymerase III (pol III)-mediated transcription is severely inhibited by poliovirus infection. This inhibition is due primarily to the reduction in transcriptional activity of the pol III transcription factor TFIIIC in poliovirus-infected cells. However, the specific binding
Supramolecular organization of S12363-liposomes prepared with two different remote loading processes.
Chemin, C., et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1788(5), 926-935 (2009)
P S Kay et al.
Nucleic acids research, 15(4), 1559-1577 (1987-02-25)
An RNA molecule consisting of the 5' exon and intervening sequence (IVS) of Tetrahymena precursor rRNA was oxidized with sodium periodate to convert the ribose moiety of the 3' terminal guanosine into a dialdehyde form. The modified RNA undergoes a
C K Lee et al.
Journal of virology, 54(3), 731-738 (1985-06-01)
An immunoassay was used to examine the interaction between a herpes simplex virus protein, ICP8, and various types of DNA. The advantage of this assay is that the protein is not subjected to harsh purification procedures. We characterized the binding
Harvey S Penefsky
FEBS letters, 579(10), 2250-2252 (2005-04-07)
Pi binding by the F(1)-ATPase of beef heart mitochondria and of the Escherichia coli plasma membrane (E. coli F(1)) was examined by two methods: the centrifuge column procedure [Penefsky, H.S. (1977) J. Biol. Chem. 252, 2891-2899] and the Paulus pressure