Merck
GE17-0573-01
Sephadex® G-50
DNA grade, Cytiva, pack of 25 g
Szinonimák:
DNA purification media, column packing, gel filter, matrix, resin, separation media
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
CAS-szám:
UNSPSC kód:
23151817
NACRES:
NA.52
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
kiszerelés
pack of 25 g
gyártó/kereskedő neve
Cytiva
részecskeméret
50-150 μm (dry)
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Sephadex G-50 grade F is a size exclusion chromatography resin designed for desalting and buffer exchange, and for purification of DNA and oligonucleotides greater than 20 bases in length using spin columns.
Sephadex G-50 is one of five different G-types ranging from G-10 for small molecules to G-75 for larger molecules. Sephadex G-50 is a well-established gel filtration resin for desalting and buffer exchange of biomolecules > 30 000 molecular weight, and with a spin protocol can be used for DNA and oligo purification of molecules greater than 20 bases in length.
Tulajdonságok és előnyök
  • For purification of DNA from small molecules by size exclusion.
  • Tested to ensure reproducibly high recovery of DNA.Sephadex™ G-50 DNA Grade is used in illustra™ Autoseq™ G-50 columns, ProbeQuant™ G-50 Micro Columns, MicroSpin™ G-50 Columns, and NICK Columns.
  • Suitable for researchers who prefer to prepare their own columns for purifying nucleic acids.
  • Excellent for rapid purification of newly synthesized oligonucleotides > 10-mers, including oligonucleotide probes, in 100 to 150 µL of deprotection solution using spin-column chromatography.
  • Useful for desalting or buffer exchange of DNA and removal of unincorporated radionucleotides from end-labeled oligonucleotides (at least 10 bases in length) in a volume of 10 to 100 µL.
Elkészítési megjegyzés
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Jogi információk
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)