Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
duzzanat
1 g swells to 9-11 mL
gyöngyméret
20-50 μm
pH
2—12
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Fractionation Range (MW)
Globular Proteins: 1,500 - 30,000
Dextrans: 500 - 10,000
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
helyettesítve
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3