Fontos dokumentumok
GE17-0045-02
Sephadex® G-50
M DNA grade
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41115722
NACRES:
NA.52
kiszerelés
pkg of 100 g
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Sephadex® G-50 Medium is well established gel filtration medium for desalting and buffer exchange of biomolecules.
Tárolás és stabilitás
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Jogi információk
Sephadex is a registered trademark of Cytiva