G25150
Sephadex® G-25
Medium
Szinonimák:
Sephadex G-25 Medium, Sephadex® G-25 resins, Size exclusion resins
technika/technikák
buffer exchange: suitable
mátrix aktív csoport
phase
duzzanat
1 g swells to 4-6 mL
gyöngyméret
50-150 μm
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
kompatibilitás
Cytiva
InChI
1S/C6H12O6.C3H8O3/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;4-1-3(6)2-5/h2-11H,1H2;3-6H,1-2H2/t2-,3-,4-,5-,6-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCPVZFFJGCURNR-OCOFDJSDSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Dextrans: 100 - 5,000
Globular Proteins 1,000 - 5,000
Sephadex® G-25 has been used:
- in the desalting of protease
- in the column for the separation of radioiodinated oTP-1 from free iodine during the characterization of radioiodinated oTP-1 and receptor assay validation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Rapid desalting, contaminant removal, and transfer to a new buffer in a single step.
- High recovery rate with minimal sample dilution.
- Offered in prepacked HiPrep Desalting and HiTrap desalting columns for convenient and fast desalting.
- Specifically designed as a BioProcess resin for industrial applications.
Jogi információk
helyettesítve
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3