Fontos dokumentumok
E8656
Heat-Labile Enterotoxin, B subunit (LTB) from E. coli
recombinant, expressed in Pichia pastoris, >90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Szinonimák:
LTB
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in Pichia pastoris
Minőségi szint
Teszt
>90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.