SAB5201104
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
mouse monoclonal, S206A-8
Szinonimák:
Anti-Astrocyte, Anti-Glial fibrillary acidic protein, Anti-MGC139638
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Monoclonal Anti-Gfap antibody produced in mouse, clone S206A-8, purified immunoglobulin
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
S206A-8, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen predicted mol wt 50 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GFAP(2670)
Immunogén
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)