Fontos dokumentumok
07508
Guanosine 5′-diphospho-α-D-mannose disodium salt
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
GDP-D-mannose disodium salt
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]4O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C16H25N5O16P2.2Na/c17-16-19-12-6(13(28)20-16)18-3-21(12)14-10(26)8(24)5(34-14)2-33-38(29,30)37-39(31,32)36-15-11(27)9(25)7(23)4(1-22)35-15;;/h3-5,7-11,14-15,22-27H,1-2H2,(H,29,30)(H,31,32)(H3,17,19,20,28);;/q;2*+1/p-2/t4-,5-,7-,8-,9+,10-,11+,14-,15-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOAGKSFNHBWACO-RAUZPKMFSA-L
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3