Fontos dokumentumok
371701
Millipore
Guanosine 5′-Triphosphate, Disodium Salt
Szinonimák:
Guanosine 5′-Triphosphate, Disodium Salt, GTP, 2Na
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14N5O14P3 · 2Na
Molekulatömeg:
567.14
UNSPSC kód:
12352208
NACRES:
NA.51
Teszt
≥90% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
water: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C10H16N5O14P3/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18)/p-4/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKMLYUALXHKNFT-UUOKFMHZSA-J
Általános leírás
Phosphoryl donor in protein synthesis and in signal transduction.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3