Fontos dokumentumok
G0635
Guanosine 5′-[β,γ-imido]triphosphate trisodium salt hydrate
≥85% (HPLC), powder
Szinonimák:
β:γ-Imidoguanosine 5′-triphosphate trisodium salt hydrate, 5′-Guanylyl-imidodiphosphate trisodium salt hydrate, GMP-PNP, Gpp(NH)p
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥85% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Nc1nc(O)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)NP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C10H17N6O13P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-16(7)9-6(18)5(17)3(28-9)1-27-32(25,26)29-31(23,24)15-30(20,21)22;;;/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H,25,26)(H3,11,13,14,19)(H4,15,20,21,22,23,24);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGJNRMUNXAROIT-CYCLDIHTSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)