Merck
G3626
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(β-naphthylamide)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H16N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
272.30
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
oldhatóság
ethanol: formic acid (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CCC(NC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)=O)=O
InChI
1S/C15H16N2O3/c16-13(15(19)20)7-8-14(18)17-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8,16H2,(H,17,18)(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XWCSDVVHAXLZNL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3