N-902
Nortriptyline-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])NCCC=C1C2=C(C=CC=C2)CCC3=C1C=CC=C3.[H]Cl
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H/i1D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHAYBENGXDALFF-NIIDSAIPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Quantification of Tricyclic Antidepressants in Serum Using Liquid Chromatography Electrospray Tandem Mass Spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS).: This study demonstrates a robust method for the quantification of tricyclic antidepressants, including Nortriptyline-D3, using high-performance liquid chromatography coupled with electrospray ionization tandem mass spectrometry. The approach offers precise measurement essential for pharmacokinetic and neuropharmacological research, aligning with the interests of researchers in pharma and biotech focused on antidepressant metabolism studies (Clarke et al., 2016).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup