Merck
D-113
Supelco
N-Desmethylclomipramine-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H18D3ClN2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
340.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
ClC1=CC2=C(C=C1)CCC3=C(C=CC=C3)N2CCCNC([2H])([2H])[2H].[H]Cl
InChI
1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H/i1D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMDDAZOLOSKTKZ-NIIDSAIPSA-N
Általános leírás
A stable-labeled internal standard suited for quantification of N-desmethylclomipramine levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications. N-Desmethylclomipramine is a primary plasma metabolite of the tricyclic antidepressant clomipramine. Clomipramine is a tricyclic antidepressant used to treat many conditions from major depression and panic disorder to narcolepsy and obsessive compulsion disorder (OCD). 
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup