N1280
Norclomipramine hydrochloride
≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
N-Desmethylclomipramine
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
szín
white to yellow
SMILES string
Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMDDAZOLOSKTKZ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)