G0141
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide)
≥98% (TLC), powder
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide),
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
oldhatóság
1 N HCl: ethanol, 1:1: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CCC(NC1=CC2=CC=CC=C2C(OC)=C1)=O)=O
InChI
1S/C16H18N2O4/c1-22-14-9-11(8-10-4-2-3-5-12(10)14)18-15(19)7-6-13(17)16(20)21/h2-5,8-9,13H,6-7,17H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUNDTSUHZJULAX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges