Fontos dokumentumok
G10120
Sephadex® G-10
Medium
Szinonimák:
Gel filtration resin, Sephadex G-10 Medium
technika/technikák
protein array: suitable
mátrix aktív csoport
phase
duzzanat
1 g swells to 2-3 mL
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
kompatibilitás
Cytiva
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Desalts, removes contaminants, and transfers to a new buffer in one step.
- Suitable for buffer exchange and cleanup of biological samples,
- Effective for peptides, small proteins, and oligosaccharides with a molecular weight larger than 700.
- Efficiently removes salts, dyes, and radioactive labels.
- Lowest exclusion limit of 700 molecular weight in the Sephadex G-range
Jogi információk
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)