Fontos dokumentumok
G25300
Sephadex® G-25 Size Exclusion Resin
Coarse, 50-140 mesh
About This Item
Javasolt termékek
product name
Sephadex® G-25, Coarse
Minőségi szint
100
200
technika/technikák
LPLC: suitable
duzzanat
1 g swells to 4-6 mL gel
gyöngyméret
100-300 μm
InChI
1S/C6H12O6.C3H8O3/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;4-1-3(6)2-5/h2-11H,1H2;3-6H,1-2H2/t2-,3-,4-,5-,6-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCPVZFFJGCURNR-OCOFDJSDSA-N
Általános leírás
G25300-500G′s updated product number is GE17-0034-02
Alkalmazás
Jogi információk
helyettesítve
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3