Fontos dokumentumok
10220647001
Roche
GTP-γ-S
Tetralithium salt
Szinonimák:
GTP-γ-S, GTP
About This Item
Javasolt termékek
leírás
C10H12N5O13P3SLi4
Minőségi szint
Teszt
87% (HPLC)
form
solid
molekulatömeg
Mr 539.2 (GTP-γ-S)
Mr 563.0 (GTP-γ-S-Li4)
összetétel
GDP, ≤12% HPLC
GMP, ≤1% HPLC
GTP, ≤2% HPLC
kiszerelés
pkg of 10 mg
gyártó/kereskedő neve
Roche
tárolási körülmény
protect from light
koncentráció
97%
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
white
oldhatóság
water: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C (−15°C to −25°C)
Általános leírás
Alkalmazás
- in G-Protein activation assay to assess the functionality of protease-activated receptor 4 (PAR4)
- in fluorimetric guanine nucleotide exchange assay of G protein alpha subunits (Gα)
- to monitor the Rac family small guanosine triphosphatase (GTPase) 2 (Rac2)-stimulated activity of phospholipase Cγ2 mutants
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Conditions:
- approx. 10 mg/ml double-dist. water
- dilution: 9.8 ml double-dist. water + 0.2 ml sample.
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash